Skåle, krystallisation, Crystallizing dish DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
213112401 213113209 213113809 213114102 213114402 213114908 213115407 213115904 213116309 213132403 213133408 213133802 213134104 213134404 213134901 213135409 213135906 213136302 213113406 213133202
216-1810EA 138 DKK
216-1810 216-1811 216-1813 216-1814 216-1815 216-1816 216-1817 216-1818 216-1819 216-1820 216-1862 216-1863 216-1864 216-1865 216-1866 216-1867 216-1868 216-1869 216-1812 216-1821
Skåle, krystallisation, Crystallizing dish DURAN®
Bakker/Tallerkener/Potter Krystallisationsskåle
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar,med eller uden tud.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativ høj resistens mod temperaturændringer
Til en lang række af opgaver. Fra en kapacitet på 100 ml og opefter er de udstyret med et hvidt og firkantet skrivefelt.
*without labelling field
DIN 12338 (with spout)
Certificeringer: DIN 12337 (uden tud)
DIN 12338 (med tud)