Collagen I cellekulturskåle, Corning® BioCoat™
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
354401 354450 354456 354551 356401 356450
734-0109EA 898 DKK
734-0109 734-0136 734-0141 734-0202 734-0275 734-0280
Collagen I cellekulturskåle, Corning® BioCoat™
Dyrkningsplader Celledyrkningsskåle
PS belagt med collagen fra rottehale type I, steril, uden pyrogener.
  • Fremstillet i et yderst kontrolleret miljø og testet kraftigt for at sikre produktets ensartethed og præstation
  • Stabilt ved rumtemperatur, når opbevaret under tørre forhold
Collagen I findes i det meste væv og organer, dog allermest i dermis, sener og knogler. Det er en integreret del af den struktur, der holder celler og væv sammen og er anerkendt som en nyttig matrix til at forbedre dyrkning af celler. In vitro brug af Collagen kan influere på binding, morfologi, vækst, migration og differentiering af en række celletyper.