Cellekultur skåle, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
150288 150318 150326 150350 153066 169558 174888 174926 168381 172931
734-2040EA 2010 DKK
734-2040 734-2041 734-2042 734-2043 734-2045 734-2103 734-2113 734-2114 734-1403 734-2704
Cellekultur skåle, Nunc™
Dyrkningsplader Celledyrkningsskåle
PS (med undtagelse af 734-2113*, fremstillet af Permanox™), sterile, med låg. Et stort udvalg af skåle, der er blevet vævskulturbehandlet.
  • Optisk klar og ensartet overflade er velegnet til mikroskopi
  • 60 mm og 35 mm skåle fås med gitre til kloning eller celle tælling
  • Nunclon™Δ certificeret
These cell culture/petri dishes are made of polystyrene.
These dishes receive the Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta surface treatment, a proprietary surface modification that promotes maximum adhesion for a broad range of cell types.