Gelatine celledyrkningsskåle, Corning® BioCoat™
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
354653 356653
734-0252EA 740 DKK
734-0252 734-0323
Gelatine celledyrkningsskåle, Corning® BioCoat™
Dyrkningsplader Celledyrkningsskåle
PS, belægning af gelatine af porcin oprindelse. Corning® BioCoat™ gelatine-cellevarer giver en binding og vækst, der aktiverer substratet for dyrkning af en række celletyper. Gelatine er almindeligt brugt inden for dyrkning af normale og transfekterede celletyper inklusive vaskulær endotheliale og muskelceller, embryonale stamceller (ES) og F9 teratocarcinoma-celler.
  • Gelatinesubstrat forbedrer bindingen af en række normale og transfekterede celletyper
  • Forbehandling med gelatine fjerner tidskrævende klargøring og sparer tid og penge
  • Ensartethed fra parti