Celledyrkningsskåle, Corning® Primaria™
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
353801 353802 353803
734-0070EA 1180 DKK
734-0070 734-0071 734-0072
Celledyrkningsskåle, Corning® Primaria™
Dyrkningsplader Celledyrkningsskåle
PS, sterile, med låg.
  • Den kemiske sammensætning af den unikke vævskultur-overflade med indhold af nitrogen forbedrer bindingen, spredningen og væksten for mange primærceller eller cellelinjer
  • Optisk klar, der kræves ingen specialopbevaring
  • Praktisk medicinsk pakning, der kan rives op
Gasserne, der anvendes til at fremstille Corning® Primaria™ indeholder både oxygen og ammoniak, hvilket medfører inkorporering i overfladen på en række funktionelle grupper indeholdende nitrogen ud over de negativt ladede grupper indeholdende oxygen, der findes på traditionelle vævskulturbehandlede overflader. Inkorporeringen af kationer indeholdende nitrogen er blevet korreleret til binding og spredning af primære endothelieceller i en klonal cellevækstanalyse. Den komplekse overflade på Corning® Primaria™ produkter er homogen og stabil og anvendes til at forbedre bindingen og differentieringen af en række celletyper. Overfladens kemiske sammensætning på Corning® Primaria™ produkter bekræftes af Electron Scanning for Chemical Analysis (ESCA).