Cellekulturplader, Nunc™ Multiskål
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
150628 150687 140675 176740 140685 142485 142475 152640 167063 167064
734-2156EA 2600 DKK
734-2156 734-2157 391-8036 734-2176 734-0991 734-0993 734-0992 734-1147 734-2372 734-2373
Cellekulturplader, Nunc™ Multiskål
Mikroplader Celledyrkningsplader
PS, sterile, med låg. Egnede inden for alle områder af celledyrkning inklusive opskalering og kloning.
  • Hævede brøndkanter reducerer risikoen for krydskontaminering
  • Brønde med flad bund muliggør optimal optisk kvalitet
  • Nunclon™Δ certificerede