Ekssikatorplader
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L119C/140 L119C/190 L119C/235 L119C/280 L119C/90
467-1915EA 533 DKK
467-1915 467-1920 467-1925 467-1930 467-1910
Ekssikatorplader
Ekssikatorer Ekssikatorplader
Ekssikatorplader af porcelæn. Centralt hul 20 mm Ø, filterhuller er ca. 5 mm Ø. Velegnet til brug sammen med ekssikatorer med tilsvarende diameter.
Certificeringer: I overensstemmelse med DIN 12911