Ekssikkatorkabinetter, SICCO Star-serien
Leverandør: Bohlender
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
V1871-07 V1875-07 V1879-07 V1841-07
467-4126EA 11550 DKK
467-4126 467-0053 467-0114 467-0112
Ekssikkatorkabinetter, SICCO Star-serien
Ekssikatorer Ekssikatorkabinetter
Disse transparente PMMA eller borosilikat 3.3 glasskabe har en forstærket aluminiumsramme, dør med skumgummipakning og magnetstribe. Designet til lagring eller tørring af fugtsensitive produkter, hvor der anvendes silicagel. Det kontrollerede miljø inden i ekssikkatoren er ideelt til lagring af referencematerialer, prøver, metallografiske referenceprøver, tobak og DNA-prøver. Super-star-kabinetter kan fyldes med inaktiv gas, fx nitrogen, så giftige kemikalier kan opbevares på en sikker måde.
  • Dørmonteret elektronisk hygrometer, der viser min./maks. temperatur- og fugtighedsværdier, hygrometre på Super-Star-kabinetter har et 2-linjet display
  • Temperaturmodstand fra −20 °C til +70 °C
  • Kabinetterne har skridsikre gummifødder, og Star-modeller kan stables
  • Super-Star-kabinetter har en cylinderlås og omfatter en slange med gasindgang, envejsventil og slangekonnektorer
Leveringsinformation: Leveres med 4 aftagelige teleskopiske hylder af akrylglas, ekssikkatorbakke og silicagel. Kapacitet til at klare maks. 26 hylder.