Ekssikatorskabe, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5317-0070 5317-0120 5317-0180
467-0022EA 5690 DKK
467-0022 467-0023 467-0024
Ekssikatorskabe, Nalgene®
Ekssikatorer Ekssikatorkabinetter
Disse transparente akrylskabe med låse i rustfrit stål og neoprenpakning, som yder støv- og fugtfri opbevaring. Ideelle til opbevaring af vandfrie og hygroskopiske biologiske eller kemiske forbindelser og elektroniske opstillinger. Aftagelig bakke, rummer tørremidlet.
  • Kan bruges på bordet, i køleskabe og frysere
  • Hylderne kan fjernes og justeres, og har ventilationshuller for at maksimere luftflowet
Bestillingsoplysninger: Supplied with adjustable shelves. Please note that additional or replacement shelves can not be purchased as optional accessories.