Eksikkatorskabe, SP Bel-Art
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
F420640001 F420660000 F420660001
467-0062EA 10590 DKK
467-0062 467-0066 467-0067
Eksikkatorskabe, SP Bel-Art
Ekssikatorer Ekssikatorkabinetter
Disse holdbare kabinetter er lavet af  6,35 mm tyk akryl. De lufttætte døre m. pakning, er lavet af 9,5 mm tyk akryl og har hængsel i fuld længde og drejelåserigler af rustfrit stål. Fås i klar eller mørk bronzefarvet akryl.
  • Tør og støvfri opbevaring til brug i frysere, køleskabe eller på bordet
  • Leveres med perforerede bakker, som sikrer korrekt cirkulation inde i kabinettet