Ekssikatorer, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
247814603 247815702 247816107 247816604 247816904 247824604 247825703 247826108 247826605 247826905 247826954 247825752 247826157 247826654
467-0055EA 1600 DKK
467-0055 467-1134 467-1135 467-0056 467-0057 467-1137 467-1133 467-1136 467-0058 467-1132 SCOT247826954 SCOT247825752 SCOT247826157 SCOT247826654
Ekssikatorer, DURAN®
Ekssikatorer Ekssikatorer, Glas
Klart DURAN®, borosilikatglas 3.3, valg af modeller med flad flange, NOVUS NS 24/29 samling, og udløb i låg med stophane eller ekssikkatorer med flad flange uden samling og låg med knop.
  • Ideel til opgaver med eller uden vakuum
  • Leveres med låg
Certificeringer: According to DIN ISO 13130
Bestillingsoplysninger: De fleste leveres uden en plade, bestilles egnet plade separat.