Ekssikatorer
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
F420300000 F420310000 F420320000
467-0075EA 1100 DKK
467-0075 467-0076 467-0077
Ekssikatorer
Ekssikatorer Ekssikatorer, Plastik
Ekssikatorer med bund af hvid PP og kuppelformet låg af klar PC med stor rillet knop. Tørremidlet kan placeres på eller under PP-pladen.
  • Pladsbesparende, maksimal indvendig højde og volumen med minimalt forbrug af bordplads
  • O-ring af neopren sikrer tæt forsegling ned til 0 °C uden smøring - tåler fedt
Bestillingsoplysninger: Leveres med 3,2 mm tyk plade af PP med 3,2 mm diameter huller til luftcirkulation.