Ekssikatorer
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
230 550 554
467-2120EA 1610 DKK
467-2120 467-2115 467-2125
Ekssikatorer
Ekssikatorer Ekssikatorer, Plastik
Låg af transparent polykarbonat med bund af polypropylen. Den specielt riflede prop sikrer at luft lukkes ind meget langsomt, for at forhindre forstyrrelse af indholdet.
  • Implosionssikker
  • Kan modstå et vakuum på 740 mm Hg uden tab, som er større end 20 mm på 24 timer
  • Inkluderer aftagelig bakke til opbevaring af tørremiddel
Leveringsinformation: Leveres med ventil og O-ring.