Engangskuvetter til spektrofotometre, UVette®
Leverandør: EPPENDORF
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0030106.300 4099100.007 0030106.318
634-1921EA 520 DKK
634-1921 634-1922 634-1923
Engangskuvetter til spektrofotometre, UVette®
Kuvetter Spektrofotometerkuvetter
Kuvettens design har en tragtformet bund, som forhindrer kapillæreffekt og sikrer, at væsker konstant forbliver i centrum af måleområdet.
  • Kompatibel med de fleste spektrofotometre med en passende adapter
  • Fire optiske vinduer og inddelinger ved 500 og 1000 μl
  • Ingen adaptere er påkrævet ved brug sammen med Eppendorf BioPhotometer
Designet tillader også optiske lysveje på 2 og 10 mm. Dette opnås meget simpelt ved at rotere UVette 90 grader. Hvis 2 mm lysvejen benyttes, er der som oftest intet behov for fortynding af højkoncentreredeMore Product Information