Kuvetter til engangsbrug
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
759005 759015 759105 759115
634-8111EA 142 DKK
634-8111 634-8112 634-0000 634-0001
Kuvetter til engangsbrug
Kuvetter Spektrofotometerkuvetter
Disposable macro or semi-micro cuvettes made of PS or PMMA for kinetic measurements.
  • En pil indikerer den optiske lysvej
  • Klar og ren optisk vindue på 10 mm
  • Forsænkede vinduer beskytter mod ridser
PS cuvettes - range of application: 340 nm to 900 nm; standard deviation at 360 nm ≤±0.005 extinction units.
External: Cuvette:12.5×12.5×45 mm
Window: Macro cuvette: 10×35 mm
Window: Semi-micro cuvette: 4.5×23 mm
Leveringsinformation: Grupperet efter det indstøbte hulrumsnummer, hvilket sikrer den lavest mulige variation på ekstinktionskoefficienten.
Emballering: In a resealable, practical packaging.