Kuvetter til engangsbrug
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
759150 759220 759243 759242 759241 759240 759230 759210 759200 759170 759215 759235
612-5684EA 444 DKK
612-5684 612-5688 612-5693 612-5692 612-5691 612-5690 612-5689 612-5687 612-5686 612-5685 612-2505 612-2506
Kuvetter til engangsbrug
Kuvetter Spektrofotometerkuvetter
Plastceller til engangsbrug erstatter ofte de dyre og følsomme kuvetter af glas og/eller kvartsglas.
  • Den høje kemiske resistens muliggør brug med de fleste polære opløsningsmidler, så vel som syrer og ætsende opløsninger
  • Velegnede til målinger ved 260 nm, 280 nm og i det synlige bølgelængdeområde
  • Runde, farvede hætter til mikrokuvetterne sikrer nem prøveidentifikation og giver en tætsluttende forsegling ned til −20 °C
Til fotometriske målinger af proteiner, DNA og RNA inden for UV-området.
Emballering: UV-mikrokuvetter, som er pakket enkeltvis, er fri for DNA, DNase og RNase.