Elektroporeringskuvetter
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
732-2269EA 2550 DKK
732-2269 732-2267 732-2268
Elektroporeringskuvetter
Kuvetter Elektroporationskuvetter
Kompatible med alle almindelige elektroporatorer.
  • Præcise åbningstolerancer sikrer forsyning af reproducerbar feltstyrke og høj nyttevirkning af transformationen
  • Ensartet kammerformat fremstillet af formstøbt plastmateriale uden sømme eliminerer lækager og holder aluminiumpladerne parallelle for at opnå ensartet behandling af prøverne og sikkerhed.
  • Farvekodede, matterede låg giver mulighed for enkelt mærkning og let genkendelse
  • Lågene er tætsluttende for at sikre, at steriliteten bevares
Bestillingsoplysninger: Fås med åbninger i 3 størrelser: 1 mm (hvidt låg), giver impulser med højeste feltstyrke og er ideelt til bakterieceller; 2 mm (blåt låg), danner impulser af middel feltstyrke og er velegnet til gærceller; 4 mm (grønt låg), danner impulser med laveste feltstyrke, der er bedst egnet til pattedyrsceller.