Falcon® sterile beholdere
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
354013 354015 354014 354020 354017
391-0020EA 746 DKK
391-0020 391-0023 392-0298 392-0396 392-0299
Falcon® sterile beholdere
Prøvecontainere Allround kasser
PP, steril, med eller uden PE-låg.
  • Indstøbte gradueringer til nem måling
  • Inaktivt og kemisk resistent over for almindelige laboratoriereagenser ved stuetemperatur
Let engangsbeholder til indsamling, transport og opbevaring af en lang række prøver.
Polyethylene lid is frosted for easy marking, and fits both container sizes.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904