Prøverør med skruelåg, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
363282 364238
479-0017EA 1990 DKK
479-0017 479-0019
Prøverør med skruelåg, Nunc™
Prøvecontainere Allround kasser
PS, klar, med hvidt skruelåg af PE
  • God kemisk resistens, designet til stor mekanisk belastning
  • Temperaturresistent fra –10 til +70 °C
  • Kan centrifugeres op til 4000×g
Flad base. Skruelåget har ingen skarpe indvendige kanter, hvilket forhindrer dannelse af dråber og giver en minimal risiko for aerosoldannelse. Ideel til transport og opbevaring af bl.a. urin o.s.v. Arbejdsvolumen: 25 ml.