Prøvebeholder med snap-låg eller skruelåg
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2598 597
216-2280EA 2830 DKK
216-2280 216-2260
Prøvebeholder med snap-låg eller skruelåg
Prøvecontainere Allround kasser
PP, gennemskinnelig eller PS, gennemsigtig med PE-låg.
  • PP: Meget god kemisk og termisk resistens (–10 til +120 °C), autoklaverbar
  • PS: God kemisk og termisk resistens (–10 til +70 °C) Begge typer er væsketætte, lette og robuste
Ideel til prøveindsamling, transport og opbevaring.