Beholder, bred hals, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2116-0015 2116-0030 2116-0060 2116-0125 2116-0250 2116-0500 2116-1000 2117-0060 2117-0125 2117-0250 2117-0500 2117-1000 2118-0001 2118-0002 2118-0004 2118-0008 2118-0016 2118-0032 2118-9050
216-8201EA 161 DKK
216-8201 216-8202 216-8203 216-8204 216-8205 216-8206 216-8207 216-8213 216-8214 216-8215 216-8216 216-8217 216-8222 216-8223 216-8224 216-8225 216-8226 216-8227 216-8221
Beholder, bred hals, med skruelåg, Nalgene®
Dåser Dåser, allround
PC, klar med hvidt PP-skruelåg, PMP, klar med hvid PP-skruehætte eller PPCO, gennemskinnelig med hvid PP-skruehætte.
  • PC: Yderst stødsikker og ugiftig. Velegnet til opgaver i kølerum og køleskabe. Temperaturresistent fra −135 til +135 °C
  • PMP: God kemisk resistens, ideel som opbevaringsbeholder. Formaldehydtabet er blot 2 % pr. år. Overholder kravene fra CFR 21, del 177,1520 ang. brug sammen med føde- og drikkevarer. Temperaturresistent fra −20 til +175 °C
  • PPCO: Meget god kemisk resistens. Temperaturresistent fra −10 til +121 °C
Ligesidet beholdere med bred åbning.