VWR®, Prøvebeholder med snap-låg
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
216-2639EA 2170 DKK
216-2639 216-2640 216-2648 216-2651 216-2652 216-2649
VWR®, Prøvebeholder med snap-låg
Prøvecontainere Allround kasser
PP, translucent.
  • Fås i sterile eller ikke sterile udgaver
  • Hævede gradueringer
  • Lækagesikret kliklåg
Koniske beholdere til prøveindsamling, opbevaring og transport.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.