VWR®, Prøvebeholder med fastgjort låg
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
216-2625EA 1710 DKK
216-2625 216-2627 216-2628
VWR®, Prøvebeholder med fastgjort låg
Prøvecontainere Allround kasser
PP, gennemskinnelig.
  • Kan bruges med en hånd. Låget forbliver vertikalt når det er åbent
  • Meget god kemisk og termisk resistens
  • Aseptisk
Ideel til indsamling, opbevaring og transport af prøver.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.