Prøvebeholdere med skruelåg
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
916 914 910 912 913 911
216-3112EA 871 DKK
216-3112 216-3110 216-3102 216-3106 216-3108 216-3104
Prøvebeholdere med skruelåg
Prøvecontainere Allround kasser
Til sikker opbevaring og transport af prøver.
LDPE, gennemskinnelig.
  • Good chemical resistance, good temperature resistance
  • Strong walls, slightly conical shape
  • Particularly tight seal through screw cap with cone gasket