VWR®, Beholder, bred hals, med skruelåg
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
216-0164EA 317 DKK
216-0164 216-0165 216-0166 216-0167 216-0168 216-0169 216-0170 216-0171 216-0172
VWR®, Beholder, bred hals, med skruelåg
Dåser Dåser, allround
PTFE, stærke vægge.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturresistent fra –200 til +280 °C
  • De meget glatte indvendige vægge er med til at forhindre kontamination
Stable, extremely robust construction. Special recessed grips in the cap make it easy to handle. The wide mouth allows easy filling and cleaning.