Tubing connector, straight
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
152400 152715 152705 152710
229-3176EA 346 DKK
229-3176 229-3173 229-3171 229-3172
Tubing connector, straight
Fittings og stik
PP, gennemsigtig, med tilspidsede ender.
  • God mekanisk og kemisk resistens
  • Meget god termisk resistens
Til slanger med forskellige diametre.