Kondensator med kølespiral og kappe, med standard jordforbindelser
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
05250214 05250314 05250414 05250211 05250313 05250514
201-1681EA 1140 DKK
201-1681 201-1682 201-1683 LENZ05250211 LENZ05250313 LENZ05250514
Kondensator med kølespiral og kappe, med standard jordforbindelser
Svaler
DURAN®, borosilicate 3.3 glass, clear.
  • God kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativt høj resistens mod temperaturændringer
Ekstra køleoverflade til kondensering af meget flygtige dampe. Kølespiral og kølekappe, med standardslib. Vandtilslutning via plastkonnektorer med 8 mm udvendig Ø og GL 14-gevind.
DIN 12593
Certificeringer: DIN 12593