Væske-væske ekstraktion, Extrelut® NT
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.15092.1000 1.15093.0001 1.15094.0001 1.15095.0001 1.15096.0001
1.15092.1000EA 3210 DKK
1.15092.1000 1.15093.0001 1.15094.0001 1.15095.0001 1.15096.0001
Væske-væske ekstraktion, Extrelut® NT
Kromatografikolonner
Extrelut® NT er en specialfremstillet, inaktiv bredporet kiselgur med et højt porevolumen. Det er blevet anvendt med stor effektivitet i klinisk kemi og toksikologi til prøveklargøring af urin, blod, plasma og andre biologiske materialer. Andre anvendelsesområder omfatter miljø- og restanalyse, som f.eks. analyse af spildevand fra industri, husholdning og kloak. Extrelut® NT leveres enten som forpakkede kolonner eller som et løst sorbent. Stoffets overfladeegenskaber understøtter væske-væske ekstraktionen af lipofile forbindelser i stedet for anvendelse af en skilletragt. Når en vandig prøveMore Product Information