Prøve-loops til Rheodyne®-ventiler
Leverandør: VICI JOUR RESEARCH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
JR-SLR-111 JR-SLR-112 JR-SLR-112-77 JR-SLR-113 JR-SLR-113-77 JR-SLR-114 JR-SLR-114-77 JR-SLR-115 JR-SLR-115-77 JR-SLR-116 JR-SLR-116-77 JR-SLR-117 JR-SLR-117-77 JR-SLR-118 JR-SLR-118-77 JR-SLR-111-77
554-1030EA 1520 DKK
554-1030 554-1031 JOURJR-SLR-112-77 554-1032 JOURJR-SLR-113-77 JOURJR-SLR-114 JOURJR-SLR-114-77 554-1033 JOURJR-SLR-115-77 JOURJR-SLR-116 JOURJR-SLR-116-77 554-1034 JOURJR-SLR-117-77 554-1035 JOURJR-SLR-118-77 JOURJR-SLR-111-77
Prøve-loops til Rheodyne®-ventiler
Kromatografi forsyninger Kromatografi prøvesløjfer
Disse rustfrit stål 316 prøvesløjfer skæres ved hjælp af en elektrolytisk skæreproces efterfulgt af ultralyd og højtryksdamprensning for at fjerne forurenende stoffer, tørret og dækket med blødgøringsfri hætter for at undgå rekontaminering af slangen.
Til ventiler med 1/16" ydre diameter.