Modtryksregulator
Leverandør: VICI JOUR RESEARCH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
JR-BPR2 JR-BPR1 JR-BPR3
JOURJR-BPR2EA 3850 DKK
JOURJR-BPR2 554-1492 JOURJR-BPR3
Modtryksregulator
Ventiler Kontraventiler
Denne regulator installeres på detektorens afløbsrør og forhindrer dannelse af bobler i flowcellen under udgasning. Den har et justerbart modtryk fra 0-20,5 bar (300 psi) uden frakobling fra systemet. Andre størrelser fås.
  • Forbedrer nullinjestabilitet
  • Lav dødvolumen
  • Biokompatibel