Fittings med dobbelte feruler
Leverandør: VICI JOUR RESEARCH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
JR-M5004 JR-5004-5 JR-5510-5 JR-5580-5 JR-5511-5
554-1067EA 0 DKK
554-1067 JOURJR-5004-5 JOURJR-5510-5 JOURJR-5580-5 JOURJR-5511-5
Fittings med dobbelte feruler
Fittings og stik
Disse VICI Jour® møtrikker indeholder en unik PEEK dobbelt ferrule, der griber slangen to steder for ekstra sikkerhed, især med PEEK eller Tefzel slanger. Til stort set alle ¹/₁₆" OD fittings f.eks. Parker, Swagelok, Waters, Valco, Rheodyne, Upchurch.
  • Inaktiv konstruktion helt i PEEK
  • Version til håndstramning og med sekskanthoved
  • Normeret op til 420 bar