HPLC-kolonner, omvendt fase, Asahipak ODP-40, ODP-50, C4P-50 og C8P-50
Leverandør: Resonac
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
F7620004 F7620002 F6710003 F6710022 F6710001 F7620003 F7620001 F7620009 F6710023 F6713001 F7620008
554-0884EA 8150 DKK
554-0884 554-0886 554-2430 554-0888 554-0889 554-0885 554-0887 554-0883 554-2432 554-2433 554-2435
HPLC-kolonner, omvendt fase, Asahipak ODP-40, ODP-50, C4P-50 og C8P-50
Kromatografikolonner
Polymerbaserede aminokolonner, som anvender en aminogruppe i den polyvinylalkoholbasede gel, er egnede til analyse af saccharider i normal-fase-C18 (octadecyl) og C8 (octyl): til farmaceutiske produkter og metabolitter, som er opløselige i kropsvæsker.
  • Polaritet: ODP
  • ODP-40 (partikelstørrelse: 4 µm) forbedret version af ODP-50 (partikelstørrelse: 5 µm)