HPLC-kolonner, præparativ skala, Chromolith® Prep
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.25251.0001 1.52016.0001 1.52015.0001 1.52011.0001 1.52036.0001
1.25251.0001EA 91290 DKK
1.25251.0001 1.52016.0001 1.52015.0001 1.52011.0001 1.52036.0001
HPLC-kolonner, præparativ skala, Chromolith® Prep
Kromatografikolonner
Chromolith® Prep monolitiske stationære faser er nye ultrarene silicafaser, som får deres specielle egenskaber fra en bimodal porestruktur. Strukturen er en egenskab ved den nye 'Sol-Gel'-teknologi, og den består af makroporer og mesoporer. Mesoporerne med en gennemsnitlig diameter på 12 nm, former den fine porøse struktur i kolonnens indre og danner et meget stort overflade areal, hvorpå adsorption af målstofferne optræder.
De store makroporer, med en porediameter i området fra 3 µm, former et tæt netværk af porer og muliggør en høj flowhastighed pga. en lav modstandsfaktor. Den resulterende enestående tilgængelighed af mesoporerne (total porøsitet > 80%) sikrer hurtig adsorptions og desorptionskinetik pga. den korte diffusionsafstand inden i porerne. Dette resulterer i overraskende lave separationstider, som dermed forøger produktiviteten exceptionelt.
Ved anvendelse af en monolitisk kolonne er det nødvendigt at sikre, at der ikke forekommer flow igennem vægregionen. Den monolitiske kolonne er derfor tætnet med et polymert materiale (specielt PEEK) og kan tilsluttes direkte til ethvert HPLC-system og anvendes som en 'brugsklar' kolonne.