HPLC-kolonner, omvendt fase, HxSil C8 og C18
Leverandør: HAMILTON BONADUZ
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
79868 79135 79137 79138 79107 79108 79109 79116 79117 79882 79889 79451 79452 79458 79459 79869 79299 79923 79922
554-1331EA 6490 DKK
554-1331 554-1235 554-1237 554-1238 554-1207 554-1208 554-1209 554-1216 554-1217 554-1340 554-1347 554-1266 554-1267 554-1272 554-1273 554-1332 HAMI79299 HAMI79923 HAMI79922
HPLC-kolonner, omvendt fase, HxSil C8 og C18
Kromatografikolonner
Silikabaseret 100 Å kolonner til generelle separationer vha. omvendt fase.
  • Separation af nært beslægtede PAH'er
  • Bedre tilbageholdelse af forbindelser, der er svære at fastholde
  • Separation af neutrale, sure og basiske forbindelser uden forurening (forureningsfaktor mindre end 2,0)