HPLC columns, Chromolith®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.02129.0001 1.51450.0001 1.51463.0001 1.51466.0001 1.51451.0001 1.51452.0001 1.51465.0001 1.51468.0001 1.52001.0001 1.52007.0001 1.52003.0001 1.52004.0001 1.52005.0001 1.52006.0001 1.52002.0001 1.52008.0001 1.52009.0001 1.52014.0001 1.52013.0001 1.52035.0001 1.52063.0001 1.52062.0001
1.02129.0001EA 7990 DKK
1.02129.0001 1.51450.0001 1.51463.0001 1.51466.0001 1.51451.0001 1.51452.0001 1.51465.0001 1.51468.0001 1.52001.0001 1.52007.0001 1.52003.0001 1.52004.0001 1.52005.0001 1.52006.0001 1.52002.0001 1.52008.0001 1.52009.0001 1.52014.0001 1.52013.0001 1.52035.0001 1.52063.0001 1.52062.0001
HPLC columns, Chromolith®
Kromatografikolonner
Monolitisk silicateknologi: En ny tidsalder inden for kromatografi. Kromolitkolonner® er baseret på silica, så eksisterende metoder let kan overføres med kun minimal investering i nyt metodeudviklingsarbejde. 'Sol-Gel'-teknologien gør det muligt at danne meget porøse monolitiske silicastænger. Disse har en bimodal porestruktur giver en unik kombination af makroporer og mesoporer.
  • Due to their extremely high porosity, very high flow rates can be used with low pressures
  • Reduces separation time for high speed analysis
  • Long column and HPLC system lifetime
  • Several hundred scientific papers published
Makroporøs struktur: Alle makroporer er gennemsnitligt 2 μm i diameter og danner tilsammen et tæt netværk af porer, hvorigennem eluenten hurtigt kan passere. Hermed reduceres separationstiden dramatisk.
Mesoporøs struktur: Disse mesoporer danner den finere porøse struktur (13 nm) i kolonnens indre og skaber et meget stort overfladeareal over hvilket adsorption af målforbindelserne kan foregå. Denne enestående kombination af makroporer, der tillader hurtig passage af eluenten, og mesoporer, der danner et stort overfladeareal, betyder at Chromolith® kolonnerne kan frembringe fremragende separationer på en brøkdel af den tid, det ville tage på en standardkolonne. Separationer, der før kunne vare op til 30 minutter, tager nu kun et par minutter med Chromolith® HPLC-kolonner.
Chromolith® SpeedROD RP-18e endcapped: Acceleration of the analysis process has become one of the most important issues in high performance liquid chromatography. High throughput analysis, using conventional particle-packed columns, has always been a compromise between column efficiency and pressure drop. The demands of the pharmaceutical industry, especially in the field of drug discovery, where the number of samples is constantly increasing, is clearly focused on new methods and tools to dramatically reduce the time of analysis and significantly increase productivity. This cannot be sufficiently realised by using particulate HPLC columns due to the problem of high column back pressure associated with small silica particles. An answer to this 'high throughput' demand is the Chromolith® SpeedROD column, which opens the door to an era of chromatographic high speed separations. Chromolith® SpeedROD RP-18e possesses a selectivity comparable to common C18 reversed phase columns, providing the user with an excellent tool to solve separation problems.
Chromolith® Performance RP-18e endcapped: Til analyse m. højt gennemløb ligesom Chromolith® SpeedRod kolonnerne, men med en højere separationseffektivitet pga. kolonnens dobbelte længde på 100 mm. De er det bedste værktøj til forskeren, der ønsker at kombinere hurtig analyse med separationskvaliteten af en ægte analytisk kolonne. Det, at det er muligt at øge pladetællingen ved seriesammenkobling af flere kolonner ved hjælp af en enkel kolonnekobling. Herved dannes en kolonne med teoretisk pladetælling, som er væsentligt højere end de partikelkolonner, der findes på markedet. Samtidigt er kolonnen i stand til at frembringe tryk, der ligger langt under HPLC-systemets tærskel. Denne ekstra kolonnefunktion er nøglen til at løse selv meget kritiske separationsproblemer, hvor opløsningen ofte er den begrænsende faktor.
Chromolith® Flash RP-18e endcapped: Hurtigere end moderne højhastighedskolonner (m. typisk kolonnelængde på 50 mm), men med en separationseffektivitet, der er bedre end en almindelig forkolonne. Med en længde på bare 25 mm er antallet af teoretiske plader tilstrækkeligt til nemme separationer. Hovedformålet med denne kolonne er helt klart analysehastighed, da den giver brugeren den hurtigste HPLC-kolonne på markedet.
Chromolith® RP-18e kolonner/tekniske oplysninger
Silica type: High purity
Selectivity equivalent to: L1 (USP)
Macropore size: 2 μm
Mesopore size: 13 nm
Pore volume: 1 ml/g
Surface area: 300 m²/g
Carbon content: 18%
For more information and the latest applications contact Avantor to receive a copy of the Merck ChromBook.