HPLC columns, LiChrospher®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.50148.0001 1.50149.0001 1.50154.0001 1.50155.0001 1.50156.0001 1.50158.0001 1.50159.0001 1.50316.0001 1.50329.0001 1.50377.0001 1.50477.0001 1.50734.0001 1.50742.0001 1.50820.0001 1.50822.0001 1.50823.0001 1.50824.0001 1.50825.0001 1.50826.0001 1.50827.0001 1.50828.0001 1.50829.0001 1.50830.0001 1.50832.0001 1.50833.0001 1.50834.0001 1.50836.0001 1.50837.0001 1.50838.0001 1.50839.0001 1.50840.0001 1.50842.0001 1.50843.0001 1.50845.0001 1.50847.0001 1.50848.0001 1.50858.0001 1.50892.0001 1.50930.0001 1.50931.0001 1.50936.0001 1.50937.0001 1.50942.0001 1.50943.0001 1.50945.0001 1.50955.0001 1.50956.0001 1.50957.0001 1.50958.0001 1.50959.0001 1.50960.0001 1.50961.0001 1.50962.0001 1.50963.0001 1.50981.0001 1.50982.0001 1.50983.0001 1.50984.0001 1.50987.0001 1.50993.0001 1.50995.0001 1.50549.0001 1.50550.0001 1.50573.0001 1.50574.0001 1.50575.0001 1.50578.0001 1.50579.0001 1.50580.0001 1.50581.0001 1.50582.0001 1.50583.0001 1.50636.0001 1.50547.0001 1.50641.0001 1.50642.0001 1.50545.0001 1.50546.0001 1.50600.0001 1.50601.0001 1.50602.0001 1.50603.0001 1.50604.0001 1.50605.0001 1.50635.0001 1.50638.0001 1.50639.0001 1.50641.1003 1.50823.1003 1.50833.1003 1.50155.1003 1.50600.1003 1.50602.1003 1.50640.1003 1.50154.1003 1.50159.1003 1.50545.1003 1.50377.1003 1.50477.1003 1.50573.1003 1.50574.1003
1.50148.0001EA 3620 DKK
1.50148.0001 1.50149.0001 1.50154.0001 1.50155.0001 1.50156.0001 1.50158.0001 1.50159.0001 1.50316.0001 1.50329.0001 1.50377.0001 1.50477.0001 1.50734.0001 1.50742.0001 1.50820.0001 1.50822.0001 1.50823.0001 1.50824.0001 1.50825.0001 1.50826.0001 1.50827.0001 1.50828.0001 1.50829.0001 1.50830.0001 1.50832.0001 1.50833.0001 1.50834.0001 1.50836.0001 1.50837.0001 1.50838.0001 1.50839.0001 1.50840.0001 1.50842.0001 1.50843.0001 1.50845.0001 1.50847.0001 1.50848.0001 1.50858.0001 1.50892.0001 1.50930.0001 1.50931.0001 1.50936.0001 1.50937.0001 1.50942.0001 1.50943.0001 1.50945.0001 1.50955.0001 1.50956.0001 1.50957.0001 1.50958.0001 1.50959.0001 1.50960.0001 1.50961.0001 1.50962.0001 1.50963.0001 1.50981.0001 1.50982.0001 1.50983.0001 1.50984.0001 1.50987.0001 1.50993.0001 1.50995.0001 1.50549.0001 1.50550.0001 1.50573.0001 1.50574.0001 1.50575.0001 1.50578.0001 1.50579.0001 1.50580.0001 1.50581.0001 1.50582.0001 1.50583.0001 1.50636.0001 1.50547.0001 1.50641.0001 1.50642.0001 1.50545.0001 1.50546.0001 1.50600.0001 1.50601.0001 1.50602.0001 1.50603.0001 1.50604.0001 1.50605.0001 1.50635.0001 1.50638.0001 1.50639.0001 1.50641.1003 1.50823.1003 1.50833.1003 1.50155.1003 1.50600.1003 1.50602.1003 1.50640.1003 1.50154.1003 1.50159.1003 1.50545.1003 1.50377.1003 1.50477.1003 1.50573.1003 1.50574.1003
HPLC columns, LiChrospher®
Kromatografikolonner
LiChrospher® er Merck's pålidelige og alsidige sfæriske silicaprodukt, som er fremstillet vha. traditionelle metoder. LiChrospher® fås i forskellige modifikationer.
LiChrospher® Si 60 og Si 100 er alsidige HPLC sfæriske silicasorbenter til normalfasekromatografi.
LiChrospher® CN besidder polære og hydrofobe egenskaber, og kan således bruges som et mindre polært alternativ til LiChrospher® Si 60 i normal-fase-applikationer eller som et mindre hydrofobt alternativ til LiChrospher® RP-8 i omvendt-fase-applikationer. Desuden gør muligheden for selektivt ladet interaktion den endnu mere alsidig.
LiChrospher® NH₂ besidder polære og hydrofobe egenskaber og kan bruges til normal- fase-, omvendt-fase- og ionbytningskromatografi. Typiske applikationer er separation af kulhydrater ved omvendt-fase-kromatografi eller separation af nukleotider ved ionbytningskromatografi.
LiChrospher® DIOL besidder polære og hydrofobe egenskaber, og kan således bruges som et mindre polært alternativ til LiChrospher® Si 60 i normal-fase-applikationer eller som et mindre hydrofobt alternativ til LiChrospher® RP-8 i omvendt-fase-applikationer. LiChrospher® DIOL er også egnet til eksklusionskromatografi.
LiChrospher® RP-select B er en høj reproducerbar og traditionelt fremstillet sfærisk silicagel med omvendt-fase-egenskaber. Denne sorbent er meget velegnet til separation af basiske forbindelser, samtidig med at den har gode egenskaber til bestemmelse af neutrale og sure forbindelser.
LiChrospher® RP-8, RP-18 and RP-18 endcapped, pålidelige og alsidige sfæriske silicagelsorbenter med omvendt-fase-egenskaber. Fremstillet vha. traditionelle metoder. De er velegnede til separation af neutrale, sure og svagt basiske forbindelser.
LiChrospher® WP 300 RP-18 er en højselektiv og pålidelig HPLC-kolonne til separation af peptider og proteiner med lav molekylevægt. LiChrospher® WP 300 RP-18 tillader forureningsfri separation af basiske forbindelser og er perfekt til separation af tRNA.
LiChrospher® PAH er en højeffektiv og selektiv HPLC-kolonne, som er specielt designet til høj opløsningsseparation af 16 PAH (polycykliske aromatiske kulbrinter) ifølge EPA 610 og 550 samt benzo(e)pyren og perylen.
LiChroCART® kolonner (2, 3, 4, 4,6 mm I-Ø) kræver brug af manuCART® kolonneholder 1.51486.0001
LiChroCART® kolonner (10×250 mm) kræver brug af manuCART® kolonneholder 1.51419.0001
Forkolonnerne skal tilsluttes LiChroCART® kolonner med manu-CART® kolonneholder 1.51486.0001.
LiChrospher® RP-8, RP-18 and RP-18 endcapped are highly reproducible and versatile traditionally produced spherical silica gel sorbents with reversed phase properties. They are well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds.