HPLC-kolonner Purospher®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.50141.0001 1.50142.0001 1.50144.0001 1.50167.0001 1.50168.0001 1.50169.0001 1.50798.0001 1.50799.0001 1.51384.0001
1.50141.0001EA 4400 DKK
1.50141.0001 1.50142.0001 1.50144.0001 1.50167.0001 1.50168.0001 1.50169.0001 1.50798.0001 1.50799.0001 1.51384.0001
HPLC-kolonner Purospher®
Kromatografikolonner
Purospher® RP-18 er designet til separation af problematiske basiske forbindelser med enkle, neutrale eluenter. Desuden muliggør Purospher® RP-18 separation af hydrofile forbindelser vha. en vandig, mobil fase. Purospher® RP-18 er baseret på højrent og metalfrit silica. Multitrins kemisk modifikation og deaktivering af overfladen og den polære endcapping giver en eluering af basiske og chelat-forbindelser uden top-forurening. Purospher® RP-18 er ikke egnet til separation af sure forbindelser. Purospher® RP-18's gode kemiske stabilitet gør det muligt at anvende mobil fase forhold ved pH 8 i en længere periode.
Purospher® RP-18e er en alsidig og højren HPLC-kolonne, som producerer fremragende toppe. Den er designet til både separation af basiske forbindelser med enkle, neutrale eluenter og til eluering af stærkt sure forbindelser. Fremragende separationer på kortere tid med meget god topsymmetri er både tids- og pengebesparende. Den perfekte balance af Purospher® RP-18 endcapped´s samlede kromatografiske egenskaber er nøglen til bedre separationer af komplekse prøver ved hjælp af neutrale og mere enkle eluenter. Purospher® RP-18's gode kemiske stabilitet gør det muligt at anvende mobil fase forhold ved pH 8 i en længere periode.
These LiChroCART® cartridges require part number 1.51486.0001 manu-CART® cartridge column holder, which can be used to hold one cartridge column with or without a 4×4 mm guard column.