Kapillærkolonner BP5
Leverandør: Trajan Scientific and Medical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
054167 054168 054177 054178 054180 054182 054183 054184 054186 054195 054199 054188 054189 054196 054203 054216
558-0141EA 3190 DKK
558-0141 558-0142 568-0132 558-0152 568-0134 558-0144 558-0145 558-0146 558-0154 558-0160 568-0140 568-0135 568-0136 568-0137 568-0141 568-0144
Kapillærkolonner BP5
Kromatografikolonner
En all-round-fase med fremragende egenskaber mht. høje temperaturer. Populær kolonner, der anvendes til en lang række opgaver.
5% phenyl/95% dimethylpolysiloxan.
Maks. temperatur: 340 °C.
Egnet som erstatning for: CP-Sil 8CB, DB-5, HP-5, MDN-5, PTE-5, Rtx-5, SPB-5, Ultra-2, VB-5, ZB-5.