Raschig-ringe
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
05127006 05127008 05127004 05127003 05127005 05127010
LENZ05127006EA 724 DKK
LENZ05127006 LENZ05127008 LENZ05127004 LENZ05127003 LENZ05127005 201-1164
Raschig-ringe
Destillationskolonnepakning
Natronkalkglas
  • Til pakning af kolonner
  • God kemisk resistens
  • God termisk resistens