Beskyttelsesdragt, Mutex2
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4180002/S 4180002/XXXL
113-1662EA 0 DKK
113-1662 113-1667
Beskyttelsesdragt, Mutex2
Engangsbeklædning
Antistatiske egenskaber både ind- og udvendigt tillader at dette klædningsstykke kan bæres ved meget strenge krav (rentrumsproduktion, mikroelektronik, hygiejneforanstaltninger). Fleecen, med sin specielle membran, gør beskyttelsesdragten kraftigt vandafvisende.
  • Vandafvisende og åndbar membran giver optimal komfort, selv ved lang tids brug
  • Ingen søm på arme og ben giver yderlig beskyttelse
  • Med integreret lynlåsbeskyttelse til den ekstra lange lynlås (820 mm)
  • Antistatisk overflade, både ind- og udvendigt
  • Med hætte og elastiske håndled og ankler
Farve: Hvid
Certificeringer: Type 5/6, EN 13034, EN 14126, EN 1149-1, art. III