Beskyttelsesdragt, KLEENGUARD* A40
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9794 9793 9792 9795 9790 9791
113-7936EA 2480 DKK
113-7936 113-7935 113-7934 113-7937 113-7945 113-7933
Beskyttelsesdragt, KLEENGUARD* A40
Engangsbeklædning
Beskyttelsesdragt med hætte og lynlås i den fulde længde. Fremstillet af meget stærkt, silikonefrit og antistatisk stof. Beskytter mod kemikaliespild og partikler.
  • Et filmlaminat udgør en solid barriere mod en lang række af kemikalier (Type 6)
  • Partikelbeskyttelse, som holder >99 % af fibre med en størrelse større end 1 µm (Type 5)
  • De stærke tripelsyede søm beskytter mod rivning
  • Hætten er designet specifikt til maskebrug og bevægelsesfrihed
  • Meget lille fnugdannelse
Er specielt velegnet til farmaceutiske opgaver, håndtering af kemikalier, produktion og montering af elektronik.
Farve: Hvid
Certificeringer: Art. III, typer 5/6, EN 1149, EN 1073-2