Skoovertræk, Secutex® pro, PP/PE
Leverandør: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
30250-90 30254-90
ZVGA30250-90EA 705 DKK
ZVGA30250-90 ZVGA30254-90
Skoovertræk, Secutex® pro, PP/PE
Engangsbeklædning
Disse skoovertræk beskytter mod aggressive kemikalier og andre stoffer.
  • Fnugfri, slidstærke og vandfaste.
  • Gennemtrængelig for luft og vanddampe for at sikre åndbarhed
  • Antistatisk
* En størrelse passer alle.