VWR®, Hygiejnemasker, trelags uvævet PP
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
113-0714EA 46.3 DKK
113-0714 113-0716 113-8927 113-8928
VWR®, Hygiejnemasker, trelags uvævet PP
Masker Hygiejnemasker
Ansigtsmasker af trelags uvævet PP med næsebøjle og ørestropper eller bindebånd.
  • Uden latex
  • Bakteriefiltreringseffektivitet: 90%
  • Partikelfiltreringseffektivitet: 98,5%
  • Partikelstørrelse: 0,1 μm
  • Kun til industri- og renrumsbrug; må ikke bruges til beskyttelse mod COVID-19
  • Dette produkt er ikke et medicinsk udstyr til medicinsk eller klinisk brug i henhold til forordning (EU) 2017/745/direktiv 93/42/EØF
  • Dette produkt er ikke et personligt beskyttelsesudstyr (PPE) i henhold til forordning (EU) 2016/425
Densitet: 20 g/m² (forside); 25 g/m² (bagside); 20 g/m² (midterlag).