Hygiejnemasker til renrum, Kimtech™ M3, PE
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
62470_B 62483 62467 62494 62470
113-0345EA 1900 DKK
113-0345 113-0347 111-9008 111-0365 113-8201
Hygiejnemasker til renrum, Kimtech™ M3, PE
Masker Renrumsmasker
Sterile gammabestrålede ansigtsmasker, der er egnede til brug i klasse 1, ISO 3, M1.5-miljøer.
  • Et ydre lag af spaltet polyethylenfilm beskytter mod kontamination
  • Steril polyesterbinding og polyesterfiltermateriale
  • Bakteriefiltreringseffektivitet på ≥89% og partikelfiltreringseffektivitet på ≥90%
Emballering: Alle masker er pakket individuelt. Pakkerne er dobbelt-emballeret