VWR®, Frocks, PP, Disposable
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
113-8269EA 1080 DKK
113-8269 113-8270 113-8294 113-8295 113-8296
VWR®, Frocks, PP, Disposable
Engangsbeklædning
Frocks lavet af PP, med tilspidset krave, og enten tryk på knoplukning eller lynlåslukning.
  • Uden lommer
  • Svejsede sømme og elastik ved håndleddet
Længde for str. XL: 1100 mm; 570 mm (ærmer).
Farve: Hvid eller blå
Densitet: 40 g/m²