VWR®, Beskyttelseshue, PP
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
113-8241EA 136 DKK
113-8241 113-8243 113-8244 113-8245 113-8246 113-8288 113-8289
VWR®, Beskyttelseshue, PP
Engangsbeklædning
Bouffant hætter lavet af fiberdug PP.
  • Uden latex
  • Elastikbånd
Densitet: 12 g/m²
Emballering: Leveres i kasser eller poser.