Flasker, bred hals, rund, med tråd
Leverandør: GRAVIS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H02758 H02770 H02768
215-2641EA 218 DKK
215-2641 215-2418 215-3235
Flasker, bred hals, rund, med tråd
Flasker Glasflasker
Clear glass.
  • Very wide aperture, screw ring
  • Metal lids, molded joint, resistant up to +120 °C
  • Different formats available
Bestillingsoplysninger: Lids must be ordered separately.