Screw cap for laboratory bottles, GLS 80®, quick release, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1112716 1160166 1165888 1167307 1152921
215-1788EA 325 DKK
215-1788 215-2085 215-2292 215-2293 215-3999
Screw cap for laboratory bottles, GLS 80®, quick release, DURAN®
Låg Flaskelåg
PP, blå.
With lip seal
Varmeresistent op til 140 °C, autoklaverbar
Nem at bruge og med et specielt gevinddesign, som højst kræver to drejninger for at åbne eller lukke
En matchende (blå) hældering af PP kan også fås til rene og drypfrie anvendelser
PSU compound, white
Med PTFE-belagt pakning. Det anvendte materiale er et specielt præparat baseret på polyakrylsulfon. Resultatet er, at materialets kemiske, termiske og mekaniske egenskaber er mærkbart forbedret og opfylder kravene i et laboratorie. Forseglingen, som er belagt på begge sider med PTFE, gør at flasken kan lukkes helt til.