Skruelåg, hurtig påfyldning/ventilering, med fittings, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2158-0022 2158-0021 2158-0031 2158-0032
216-4386EA 2730 DKK
216-4386 216-4385 216-4387 216-4388
Skruelåg, hurtig påfyldning/ventilering, med fittings, Nalgene®
Låg Flaskelåg
PP, hvid, med TPE forsegling.
  • Meget god kemisk resistens. Varmeresistent fra −10 °C til 135 °C, autoklaverbar
  • Fås med to eller tre slangekonnektorer til diametre (indre) på 6 eller 9 mm
  • Med sikkerhedslukkeventil
Skruelåg (lågstørrelse 83B) med kvikudløsere og indre og ydre slangekonnektorer. Til praktisk overførsel af væsker med kundens egne slanger. Ideel til brug som en vakuumfælde sammen med Nalgene® glasballoner til store belastninger. Hver konnektor på låget er udstyret med en lukkeventil, som lukkes når en slangekonnektor fjernes.