Skruelåg til firkantede flasker, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
293031901 293032803 293033208 293033508 293011908 293012801 293021909
217-9204EA 99.9 DKK
217-9204 217-9205 217-9206 217-9207 217-9200 217-9201 217-9202
Skruelåg til firkantede flasker, DURAN®
Låg Flaskelåg
PP, rød eller blå.
  • Standardlåg, blå, til smal- og bredhalsede flasker
  • Sikkerhedslåg med ventil (ventillåget åbnes ved et overtryk på 0,1 bar), til smalhalsede flasker
  • Meget god kemisk og termisk resistens, Lækagefri
Tamper-evident låg til smal- og bredhalsede firkantede flasker med DIN-gevind.